Documents
21359
Seringue pour injection sur colonne, aiguille amovible, silice fondue
701RNFS, volume 10 μL, needle size (blunt tip), needle L × O.D. 10 cm × 0.17 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip fused silica needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
(blunt tip)
Caractéristiques
blunt tip
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 87402
Aiguille, L × D.E.
10 cm × 0.17 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 701RNFS
Description générale
Utilisez les seringues 701RNFS avec les échantillons liquides. Un embout de piston en Téflon les rend étanches aux gaz. Ces seringues sont livrées avec une aiguille en silice fondue remplaçable. Capacité de 10 μl, diamètre externe de 0,17 mm, 10cm de mong, pointe style #3. A utiliser avec des colonnes de DI 0,20 mm ou plus.
On-Column injection is generally performed to avoid vaporization of samples. This method involves injecting the cold sample directly on the column. Using retention gaps allows autosamplers to use on-column sample injection method. In this system, a 32-gauge needle is inserted in a cool narrow bore injection valve and then into capillary column.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Handbook of GC-MS: Fundamentals and Applications, 27-Apr, 124-124 (2015)
Hubschmann, Hans-Joachim
Handbook of GC-MS: Fundamentals and Applications, 27-Apr, 124-124 (2015)
On-column injector for capillary gas chromatography.
Peters, T. L., T. J. Nestrick, and L. L. Lamparski.
Analytical Chemistry, 54.11, 1893-1895 (1982)