211885
Darrow Red
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥65 %
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Forme
powder
Composition
Dye content, ≥65%
λmax
502 nm
ε (coefficient d'extinction)
13100 at 255 nm in 50% ethanol
9300 at 498 nm in 50% ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.CC(=O)Nc1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N)c4ccccc34
InChI
1S/C18H13N3O2.ClH/c1-10(22)20-11-6-7-15-16(8-11)23-17-9-14(19)12-4-2-3-5-13(12)18(17)21-15;/h2-9,19H,1H3,(H,20,22);1H
Clé InChI
CJHKAKZHZRBAGI-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)