20800
8-Butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Trisodium 8-butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Qualité
for fluorescence
Essai
≥95.0% (TLC)
Pf
240-250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable