Principaux documents
19660
Supelco
4-tert-Butylbenzoyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.67
Beilstein:
775793
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536
pb
135 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter