Principaux documents
19398
Supelco
Ethylene in air
100 ppm, analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 ppm
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2B - Aerosol cans and lighters
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves