Principaux documents
18284
Millipore
Legionella Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Legionella spp.
Description générale
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Legionella species
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Colistin sulphate 7500 U
Vancomycin 2.5 mg
Trimezhoprim 1.25 mg
Amphotericin B 1.25 mg
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves