Principaux documents
18226
Supelco
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C57H100O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
881.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
viscous liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
Clé InChI
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
Remarque sur l'analyse
remarks on GC:
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable