17780
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Karmali Selective Supplement
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Campylobacter spp.
Catégories apparentées
Description générale
Composants
Sodium pyruvate 50 mg; Vancomycin 10 mg; Cefoperazon 16 mg; Cycloheximide 50 mg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.