Principaux documents
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Stérilité
sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Aeromonas spp.
Application
An antibiotic supplement for the selective isolation of Aeromonas species.
Composants
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves