16797
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.495-1.505
Densité
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clé InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.3 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?