16132
8-Bromoadenosine
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Amino-8-bromopurine riboside, 8-Bromoadenine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D −33±2°, c = 1% in 1 M HCl
Pf
210-212 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H12BrN5O4/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
VJUPMOPLUQHMLE-UUOKFMHZSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)