Principaux documents
154954-M
Supelco
Pentane
spectrophotometric grade, ≥99%
1 L
136,00 €
136,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
136,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Beilstein:
969132
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.06
136,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
spectrophotometric grade
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
Impuretés
≤0.01% water
Résidus d'évap.
≤0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Chaîne SMILES 
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F
Point d'éclair (°C)
-40 °C