14520
Tin(IV) chloride
fuming, ≥99%
Synonyme(s) :
Stannic chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tin
Densité
2.217 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Clé InChI
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?