Key Documents
14419
Sigma-Aldrich
Zinc carbonate basic
technical, ≥53% Zn basis
Synonyme(s) :
Zinc hydroxide carbonate
About This Item
Formule linéaire :
[ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Concentration
≥53% Zn
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1.5%
Chaîne SMILES 
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
Clé InChI
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable