13013
Lithium chloride
puriss., anhydrous, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
puriss.
Essai
≥98%
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Pf
605 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤100 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable