Principaux documents
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
Synonyme(s) :
Diammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
1 KG
130,00 €
6 X 1 KG
646,00 €
130,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
130,00 €
6 X 1 KG
646,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
130,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Application
Detection of iron in steel
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable