121959
Bromopyrogallol Red
indicator grade, Dye content 70 %
Synonyme(s) :
5′,5′′-Dibromopyrogallolsulfonephthalein
About This Item
Produits recommandés
Qualité
indicator grade
Composition
Dye content, 70%
Technique(s)
titration: suitable
Pf
300 °C (lit.)
λmax
552 nm
Chaîne SMILES
Oc1c(O)c2Oc3c(O)c(O)c(Br)cc3C4(OS(=O)(=O)c5ccccc45)c2cc1Br
InChI
1S/C19H10Br2O8S/c20-10-5-8-17(15(24)13(10)22)28-18-9(6-11(21)14(23)16(18)25)19(8)7-3-1-2-4-12(7)30(26,27)29-19/h1-6,22-25H
Clé InChI
QFXYYBXMARTXHI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable