Principaux documents
11223
Supelco
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A
analytical standard
Synonyme(s) :
4,4′-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol), TBBPA
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C[C6H2(Br)2OH]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
543.87
Beilstein:
1889048
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
96.5-103.5% (wt.)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
177-183 °C
178-181 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)(c1cc(Br)c(O)c(Br)c1)c2cc(Br)c(O)c(Br)c2
InChI
1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3
Clé InChI
VEORPZCZECFIRK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A is a brominated derivative of bisphenol A commonly used as a flame retardant.[1] It finds applications in a variety of consumer products ranging from fabrics to plastics and electronics. Its removal from the aquatic environment using the environmental-friendly chitosan (CS)/poly(vinyl alcohol) (PVA) nanofibrous membranes is reported.[2]
Application
3,3′,5,5′-Tetrabromobisphenol A may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in air samples[2] and sediment/sludge samples[3] using chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Terminal elimination half-lives of the brominated flame retardants TBBPA, HBCD, and lower brominated PBDEs in humans.
Geyer, Harald J., et al.
Organohalogen compounds, 66, 3867-3872 (2004)
An environmentally-friendly enzyme-based nanofibrous membrane for 3, 3?, 5, 5?-tetrabromobisphenol removal
Xu R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(79), 64091-64097 (2015)
Hester S Hendriks et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 128(1), 235-246 (2012-05-02)
Neurotoxicological data on the widely used brominated flame retardant tetrabromobisphenol-A (TBBPA) is limited. Since recent studies indicated that inhibitory GABA(A) and excitatory α(4)β(2) nicotinic acetylcholine (nACh) receptors are sensitive targets for persistent organic pollutants, we investigated the effects of TBBPA
Xiaoyu Zhou et al.
Journal of hazardous materials, 246-247, 96-102 (2013-01-08)
Leaching assessment on five heavy metals (copper, zinc, lead, nickel and cadmium) and two brominated flame retardants (BFRs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and tetrabromobisphenol A (TBBPA), from waste printed circuit boards (WPCBs) were conducted using various leaching methods. The mean
Benjamin P de Jourdan et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(5), 1060-1068 (2013-02-13)
Currently, little is known about the environmental fate and persistence of novel brominated flame retardants (NBFRs). The recent detection of NBFRs in sediment cores and air samples provides insight into their persistence and potential for transport. Limited numbers of laboratory