Principaux documents
09807
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-allyl-Gly-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-pentenoic acid, Fmoc-D-2-allylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.37
Beilstein:
7389283
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
Clé InChI
YVBLQCANYSFEBN-GOSISDBHSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable