Principaux documents
09329
Sigma-Aldrich
(3-Aminopropyl)tris(trimethylsiloxy)silane
technical, ≥95% (GC)
Synonyme(s) :
3-[Tris(trimethylsiloxy)silyl]propylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H35NO3Si4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.75
Beilstein:
1957490
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥95% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.413 (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O[Si](CCCN)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H35NO3Si4/c1-17(2,3)14-20(12-10-11-13,15-18(4,5)6)16-19(7,8)9/h10-13H2,1-9H3
Clé InChI
KCJAIHQXOQUWTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter