08515
Melamine
pharmaceutical impurity standard, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Metformin impurity D (Ph Eur), 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤10% related substances
≤5.0% solvents
≤5.0% water
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Urinary tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List