Principaux documents
08388
Supelco
4-[3-(4-Benzylpiperidin-1-yl)propionyl]-7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzothiazepine
analytical standard
Synonyme(s) :
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone, JTV-519, K201
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H32N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.60
Beilstein:
10598851
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N1CCSC2=CC=C(OC)C=C2C1)CCN3CCC(CC4=CC=CC=C4)CC3
InChI
1S/C25H32N2O2S/c1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20/h2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3
Clé InChI
KCWGETCFOVJEPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable