Principaux documents
08380
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
technical, ≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H3N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.20
Beilstein:
81728
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Essai
≥97.0% (T)
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par