08268
Cyclopentanol
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
pb
139-140 °C (lit.)
Pf
−19 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales