Documents
07553
Supelco
Diethyl maleate
analytical standard
Synonyme(s) :
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.18
Numéro Beilstein :
1100825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.93 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 14 °C)
Pureté
≥96.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
662 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
225 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Clé InChI
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)