Documents
07547
Supelco
6-Methoxy-2-naphthoic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen impurity O (PhEur), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC10H6CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥96.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Pf
201-206 °C (lit.)
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Used for preparation of arylamide inhibitors (HIV-1 integrase)
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)