Principaux documents
07364
Supelco
Butyl hexanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.414-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
pb
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup