07293
tert-Butylhydroquinone
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(1,1-Diméthyléthyl)-1,4-benzènediol, NSC 4972
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
855 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
127-129 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6,11-12H,1-3H3
Clé InChI
BGNXCDMCOKJUMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?