06725
N-(2-Aminoethyl)-5-isoquinolinesulfonamide hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
H-9
About This Item
Essai
≥97.0% (HPLC)
Solubilité
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cl.NCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12