Principaux documents
06691
Supelco
Adipoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
10 MG
449,00 €
449,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
449,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13D3H20NO6 · xLi+
Poids moléculaire :
292.34 (free acid basis)
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
449,00 €
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.0%
Application(s)
clinical testing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(CCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1/i1D3
Clé InChI
BSVHAXJKBCWVDA-WQRHAFOGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable