Principaux documents
05880595
Benzyl acetate
primary reference standard
Synonyme(s) :
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Beilstein:
1908121
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
23 mmHg ( 110 °C)
Température d'inflammation spontanée
862 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
206 °C (lit.)
Pf
−51 °C (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup