05689
Diethyl ethoxymethylenemalonate
for LC-MS derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
279-281 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?