05506
(15:0)-Anacardic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
Anacardic acid, 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid, 22:0-Anacardic acid, 6-Pentadecylsalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
Clé InChI
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable