Documents
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
Catégories apparentées
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)