05174
DL-Menthol
analytical standard
Synonyme(s) :
Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, Hexahydrothymol
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ~50:50
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
216 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
204.8 °F
Point d'éclair (°C)
96 °C