Principaux documents
05138
Millipore
Vegetable Extract
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Meat extract replacement
500 G
105,00 €
105,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
105,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.85
105,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9%
Impuretés
≤15% ash
Perte
≤7.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, light yellow
Application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Description générale
Vegetable extract is a meat-free alternative to traditional peptones. With a wide distribution of peptides it meets the requirements for replacing Peptone from meat, enzymatic digest (Cat. No. 82962) to yield maximum growth of fastidious microorganisms.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.