04855
(S)-2-Oxiranylanisole
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole, (S)-Glycidyl phenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Chaîne SMILES
C1O[C@@H]1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2/t9-/m1/s1
Clé InChI
FQYUMYWMJTYZTK-SECBINFHSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F
Point d'éclair (°C)
71 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?