04600585
Myrcène
primary reference standard
Synonyme(s) :
7-Méthyl-3-méthylène-1,6-octadiène, β-Myrcène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~7 mmHg ( 20 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
pb
167 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Clé InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis