04535
4(5)-Methylimidazole
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water
Point d'ébullition
263 °C (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup