Documents
04423
Sigma-Aldrich
Phosphinic acid
purum, ≥60%
Synonyme(s) :
Hypophosphorous acid
About This Item
Formule linéaire :
H3PO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Qualité
purum
Concentration
≥60%
Impuretés
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Densité
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Traces de cations
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Chaîne SMILES 
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
Clé InChI
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)