Principaux documents
04301
Supelco
Delphinidin 3-O-β-D-galactoside chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
Delphinidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Delphinidin 3-galactoside chloride, Empetrin chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H21ClO12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=[O+]4)C4=C1.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O12.ClH/c22-6-15-17(28)18(29)19(30)21(33-15)32-14-5-9-10(24)3-8(23)4-13(9)31-20(14)7-1-11(25)16(27)12(26)2-7;/h1-5,15,17-19,21-22,28-30H,6H2,(H4-,23,24,25,26,27);1H/t15-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
Clé InChI
ZJWIIMLSNZOCBP-KGDMUXNNSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Sisir Kumar Barik et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 78, 108325-108325 (2020-01-18)
The hypoglycaemic effects of two Ribes sp. i.e., anthocyanin-rich black currants (BC) were compared to green currants (GC), which are low in anthocyanins to establish which compounds are involved in the regulation of postprandial glycaemia. We determined the effect of