Principaux documents
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
About This Item
Code UNSPSC :
12171501
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Abberior GmbH
Fluorescence
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
Adéquation
corresponds for SDS-PAGE
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Remarque sur l'analyse
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Informations légales
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable