Principaux documents
04077
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-bromoisophthalate
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.08
Beilstein:
2375428
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
85-89 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges