Principaux documents
04072
Sigma-Aldrich
Fmoc-7-Ahp-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-(Fmoc-amino)enanthic acid, 7-(Fmoc-amino)heptanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder with small lumps
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c24-21(25)13-3-1-2-8-14-23-22(26)27-15-20-18-11-6-4-9-16(18)17-10-5-7-12-19(17)20/h4-7,9-12,20H,1-3,8,13-15H2,(H,23,26)(H,24,25)
Clé InChI
FRPYXTFBPCYALT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable