Principaux documents
04003
Supelco
Tetradecane
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)12CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.39
Beilstein:
1733859
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.83 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 76.4 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
252-254 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clé InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6