Principaux documents
03883
Sigma-Aldrich
Denaturant Petroleum ether
bp ~60 °C
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Impuretés
hexane
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.377
pb
~60 °C
Densité
0.665 g/mL at 20 °C
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C