Principaux documents
03811
Supelco
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
5 MG
856,00 €
856,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
856,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D6Cl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
856,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
159-160 °C
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable