03721
Nitrite ionophore VI
Selectophore™, function tested
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-benzenediaminocobalt(II), (SP-4-2)-[[2,2′-[1,2-Phenylenebis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]cobalt, N,N′-Bis-(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-o-phenylenediamine cobalt(II), Cobalt(II) tert-butyl-salophen
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore™
λ
in chloroform
Absorption UV
λ: 307-317 nm Amax
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C1=C(O[Co]23O4)C(C=[N]2C5=C([N]3=CC6=C4C(C(C)(C)C)=CC(C(C)(C)C)=C6)C=CC=C5)=CC(C(C)(C)C)=C1
Description générale
Application
Nitrite ionophore VI has been used in ionophore-based ISE for the detection of nitrite anions by potentiometric sensing.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)