Documents
03561
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 90-200 mesh, FIA according to DIN 51791
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Gel de silice, high-purity grade, FIA according to DIN 51791
Qualité
high-purity grade
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
500 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
0.071-0.16 mm
Dimension de pores
60 Å mean pore size
pH
5.5-7.5
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
for the determination of the content of hydrocarbon groups in liquid fuels according to DIN 51791
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)