Principaux documents
02568
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene
technical, ~85% (GC)
Synonyme(s) :
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.00
Beilstein:
1719935
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
~85% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.474
pb
139-142 °C
Densité
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCO\C=C/Br
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
Autres remarques
Used to prepare the lithium compound[1]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)